Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinze nichelate con ganasce rivestite in vinile
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
30 to 80 mm
Da 12 a 25 mm
Da 20 a 40 mm
Da 38 a 60 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Zinc diecasting
- Powdercoated
- Nickel plated vinyl coated jaws
Specifica
Specifica
| Quantità | Ciascuno |
| Tipo | Morsetto per supporto |
| Materiale | Rivestimento pressofuso in zinco verniciato a polvere, nichelato |
| Diametro (sistema metrico) | 30 to 80 mm |
| Rivestimento | Vinyl |