Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Pinze nichelate con ganasce rivestite in vinile
Codice prodotto. p-8003288
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
30 to 80 mm
Da 12 a 25 mm
Da 20 a 40 mm
Da 38 a 60 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10533762
Marca: Usbeck Laborgeraete™ 2554
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Secure delicate glassware in the laboratory with Usbeck Laborgeraete™ Nickel-plated Clamps. The double-sided opening mechanism allows jaws to spread evenly for stabilization and balance. .
  • Zinc diecasting
  • Powdercoated
  • Nickel plated vinyl coated jaws
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Tipo Clip
Materiale Nichelato
Diametro (sistema metrico) Da 20 a 40 mm
Lunghezza (sistema metrico) 240 mm
Rivestimento Vinile