Learn More
R&L Enterprises™ Morse in nichelato
Codice prodotto. 12764396 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con:
Per l'uso con tubi da 30 mm
Per l’uso con tubi di diam. est. 40 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 12764396
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
An excellent option for sealing flexible tubing in the laboratory. R&L Enterprises™ Hoffman Clips are made of nickel plated brass to prevent corrosion.
  • Either side or bottom opening
  • Available for a range of tube thicknesses
  • Threaded bar with thumbscrew
Specifica
Materiale Placcatura in nichel
Da utilizzare con Per l’uso con tubi di diam. est. 40 mm
Quantità confezione Confezione da 10
Product Type Fascetta