Learn More
AMS Biotechnology™ Nickel Plated Soil Probe
Codice prodotto. 11962305
Encompass
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
83.82 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11962305
Marca: AMS Biotechnology™ 401.01
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Product Type Soil Probe
Materiale Nickel-plated
Include Removable, Corrosion-Resistant 10 in. Cross-Handle
Tipo di maniglia Cross
Peso (sistema metrico) 0.907 kg
Lunghezza (sistema metrico) 83.82 cm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 25.4 cm
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.