Learn More
Heathrow Scientific™ Nickel-plated Spatula
Sfoglia Tutto Heathrow Scientific Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
Forma:
Hayman-type end with flat spoon
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Made from nickel-plated, stainless steel wire
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Forma | Hayman-type end with flat spoon |
| Monouso | Reusable |
| Product Type | Spoon |
| Finitura | Glazed |
| Lunghezza (sistema metrico) maniglia | 30 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Tipo di maniglia | Hayman |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |