Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Nickel Plated Steel Forceps
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
115 mm
130 mm
145 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Stile punta | Curved |
| Materiale | Nickel-plated Steel |
| Lunghezza (sistema metrico) | 130 mm |
| Product Type | Forceps |
| Stile | Blunt |