Descrizione
- Use with 1/2 in. (12.7 mm) diameter frame rods.
- Permanently mount lab-frames directly to the wall, floor or benchtop.
- Includes three mounting screws.
- Dimensions (Dia. x H): 2 3/4 x 1 1/4 in. (70 x 32 mm)
Specifica
Specifica
| Materiale | Nickel Plated Zinc |
| Altezza (sistema metrico) | 32 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.3 in. |
| Diametro (sistema imperiale) esterno | 2.8 in. |
| Diametro (sistema imperiale) asta | 0.5 in. |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 70 mm |
| Diametro (sistema metrico) asta | 12.7 mm |
| Include | Three Mounting Screws |
| Product Type | Frame Foot |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 0 to 0.5 in. dia Rods |