Learn More
Nickel plating solution, electroless, ammonia free
Codice prodotto. 11305158
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
Codice prodotto. 11305158
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044070.AK
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For plating on silicon, germainium, gallium arsenide, cadmium sulfide, nickel or Kovar
For plating on silicon, germainium, gallium arsenide, cadmium sulfide, nickel or Kovar
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel plating solution
Colore Green
Nota nome Electroless, ammonia free
Quantità 250 mL
Numero MDL MFCD00011137
Numero UN UN3082