Learn More
Nickel plating solution, electroless, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11375148
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
Codice prodotto. 11375148
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044069.AK
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For Plating On Silicon, Germanium, Gallium Arsenide
For plating on silicon, germanium, gallium arsenide, cadmium sulfide, gold, nickel, iron and Kovar
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel plating solution
Forma fisica Liquid
Colore Green
Quantità 250 mL
Odore Ammonia-like
Numero MDL MFCD00011137