Learn More
Nickel shot, 3-25mm (0.1-0.98in), 99.95+% (metals basis)
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
5kg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nickel |
| Colore | Silver to Gray |
| Aspetto | Silver gray shot |
| Densità | 8.908g/cm3 at 20°C |
| Quantità | 250 g |
| Odore | Odorless |
| Intervallo percentuale saggio | >99.95% (Metals basis) |
| Forma | Shot |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Nickel shot
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H372-Provoca danni agli organi.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- MIXTURE LIST-Contiene: Nickel