Learn More
Nickel on silica-alumina, catalyst
Codice prodotto. p-4408744
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11327448
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 031276.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Formula: 66±5% Ni | CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Nickel on Silica-Alumina Catalys products are often used as the most efficient way to catalyze organic reactions. It is also used in R&D, manufacture of chemicals, Pharmaceuticals and intermediates. It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-02-0
Formula molecolare Ni
Molecular Weight (g/mol) 58.69
Numero MDL MFCD00011137 MFCD06798735
InChI Key PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC Name nickel
SMILES [Ni]
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel
Colore Black
Nota nome on silica-alumina, catalyst
Aspetto Black catalyst powder
Quantità 5 g
Odore Odorless
Forma Powder
Informazioni di solubilità It is insoluble in water.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Nickel on silica-alumina, catalyst
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
Hazard Statement
  • H228-Solido infiammabile.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .