Learn More
Nickel slug, 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length, 99.98% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7051962
Click to view available options
Quantità:
1 Slug
25 Slugs
5 Slugs
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
pezzi 5
Codice prodotto. 11304408
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042329.QI
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-02-0
Formula molecolare Ni
Molecular Weight (g/mol) 58.69
Numero MDL MFCD00011137 MFCD06798735
InChI Key PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC Name nickel
SMILES [Ni]
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel slug
Nota nome 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length
Quantità 1 Slug
Odore Odorless
Peso ≈3.58g/slug
Forma Slug
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.98%