Learn More
Cole-Parmer™ Nickel/Stainless Steel Lab Spatulas
Codice prodotto. 11705938 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
16.51 cm
18.1 cm
20.32 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 3
Codice prodotto. 11705938
Marca: Cole-Parmer™ 0636906
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for precise sampling of powders or salts. Nickel/stainless steel spatulas come in a variety of end styles.
  • Nickel/SS Lab Spatulas
  • Available with a glazed or mirror finish
  • Easy to clean
  • Multiple sizes and tyles to fit a variety of laboratory needs
  • Pack of 3
Specifica
Quantità 3 Pk.
Product Type Laboratory Spatula
Lunghezza (sistema imperiale) 8 in.
Materiale Stainless Steel (304), Nickel
Lunghezza (sistema metrico) 20.32 cm