Learn More
Nickel Standard in Base Oil 75, 5000μg/g, SPEX CertiPrep™
Codice prodotto. 11400309 Sfoglia Tutto SPEX Certiprep Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
Codice prodotto. 11400309
Marca: SPEX Certiprep ORGNI84Z
Includes
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
AnalyteConcentration
Ni5000μg/g
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel Oil Standard
Imballaggio Triple-leached LDPE bottle
CAS 7440-02-0, 64742-65-0
Certificato di analisi With Certificate of Analysis
Concentration or Composition Notes Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis.
Formula molecolare Ni
Numero MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Da utilizzare con (apparecchiatura) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI Key PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Tipo Certified Reference Material
SMILES [Ni]
IUPAC Name nickel
Solvent or Matrix Base Oil 75
Industry Type Petrochemical Testing
Molecular Weight (g/mol) 58.69
PubChem CID 935
Quantità 50 g
ChEBI CHEBI:28112
Grado Oil/Plasma
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: petroleum distilates, nickel
Product intended for laboratory use only