Learn More
Nickel Standard Metal Solution 10,000ppm, for ICP, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Dimensione della confezione:
100mL
Specifica
Specifica
| Colore | Green |
| pH | 1 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 100 mL |
| Numero MDL | 11137 |
| Imballaggio | HDPE plastic bottle |