Learn More
Nickel Standard Metal Solution 1000ppm, for ICP, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Dimensione della confezione:
500mL
Specifica
Specifica
| Colore | Colorless |
| pH | 1 |
| Forma fisica | Liquid |
| Quantità | 500 mL |
| Numero MDL | 11137 |
| Imballaggio | HDPE plastic bottle |