Learn More
Nickel sulfide, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15472317
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 15472317
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045498.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Nickel sulfide is used as a semiconductor material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12035-51-7
Formula molecolare NiS2
Molecular Weight (g/mol) 122.81
Numero MDL MFCD00016267
InChI Key HNDMNBUITRNJKK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nickel iv sulphide
PubChem CID 131675689
IUPAC Name disulfanylidenenickel
SMILES S=[Ni]=S
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel sulfide
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3077
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Percent Purity 99%