Learn More
Nickel tin oxide dihydrate
Codice prodotto. 11358248
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11358248
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039452.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12035-38-0 | NiO3Sn | 225.40 g/mol
It is used as an active pharmaceutical ingredient.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12035-38-0
Formula molecolare NiO3Sn
Molecular Weight (g/mol) 225.40
Numero MDL MFCD00054011
InChI Key SHULAURIUQUJKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Nickel stannate
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel tin oxide dihydrate
Colore Green
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 261.43 (225.40 Anhydrous)