Learn More
Nickel tubing, 1.59mm (0.0626in) OD, 0.51mm (0.02in) ID, 99% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11396818
Click to view available options
Quantità:
60 cm
5 x 60 cm
Dimensione della confezione:
60cm
pezzi 5
Codice prodotto. 11396818
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013456.RS
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-02-0
Formula molecolare Ni
Molecular Weight (g/mol) 58.69
Numero MDL MFCD00011137 MFCD06798735
InChI Key PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC Name nickel
SMILES [Ni]
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel tubing
Nota nome OD: 1.59mm (0.0626 in.) ID: 0.51mm (0.02 in.)
Quantità 60 cm
Odore Odorless
Forma Tube
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99%