Learn More
Nickel wire, 0.5mm (0.02in) dia, annealed, 99.5% (metals basis)
Click to view available options
Quantità:
100 m
25 m
5 m
500 m
Dimensione della confezione:
100m
25m
500m
5m
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nickel wire |
| Nota nome | 0.5mm (0.02 in.) dia, annealed |
| Densità | ≈1.75g/m |
| Quantità | 5 m |
| Odore | Odorless |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Percent Purity | 99.5% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Nickel wire
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H372-Provoca danni agli organi.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- MIXTURE LIST-Contiene: Nickel