missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nicosulfuron metabolite AUSN 100 μg/mL in Acetonitrile:Water, Dr. Ehrenstorfer

Codice prodotto. 30324866
Click to view available options
Quantità:
1 mL
Dimensione della confezione:
1mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30324866

Marca: Dr. Ehrenstorfer DREA15515200WL100

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Des-4,6-dimethoxypyrimidine Formimidamide Nicosulfuron
CAS 2307738-55-0
Nomi componenti o analita Des-4,6-dimethoxypyrimidine Formimidamide Nicosulfuron
Shipping Condition +20°C
Formula molecolare C10 H14 N6 O4 S
Concentrazione 100 μg/mL
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Nicosulfuron Metabolite AUSN, 3-Pyridinecarboxamide, 2-[[[[(aminoiminomethyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-N,N-dimethyl-, 2-[[[[(Aminoiminomethyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-N,N-dimethyl-3-Pyridinecarboxamide
InChI Formula InChI=1S/C10H14N6O4S/c1-16(2)8(17)6-4-3-5-13-7(6)21(19,20)15-10(18)14-9(11)12/h3-5H,1-2H3,(H5,11,12,14,15,18)
SMILES CN(C)C(=O)c1cccnc1S(=O)(=O)NC(=O)NC(=N)N
IUPAC Name 2-(carbamimidoylcarbamoylsulfamoyl)-N,N-dimethylpyridine-3-carboxamide
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Molecular Weight (g/mol) 314.321
Quantità 1 mL
Peso formulazione 314.0797 g/mol
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.