Learn More
(-)-Nicotine Tartrate (White Solid), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10717935
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 10717935
Marca: Fisher BioReagents BP2533250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
(-)-Nicotine Tartrate is used in biochemical research applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65-31-6
Formula molecolare C18H26N2O12
Molecular Weight (g/mol) 462.408
InChI Key RFEJUZJILGIRHQ-USHJUENDSA-N
Sinonimo nicotine ditartrate
PubChem CID 122176683
IUPAC Name (2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;(3S)-2,3-dihydroxybutanedioic acid;3-(1-methylpyrrolidin-2-yl)pyridine
SMILES CN1CCCC1C2=CN=CC=C2.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (-)-Nicotine Tartrate
Punto di fusione 98.00°C
Colore White
Imballaggio Amber Glass
Quantità 250 mg
Indice di Merck 15, 6609
Rotazione specifica Report ° (+ or -)
Peso formulazione 462.4
Forma fisica Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (-)-Nicotine Tartrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 1
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H310-Letale per contatto con la pelle.
  • H330-Letale se inalato.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.