Learn More
Nifuroxazide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16452276
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
200 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
200mg
500mg
Codice prodotto. 16452276
Marca: Medchem Express HYB1436
MedChemExpress Nifuroxazide is an effective inhibitor of STAT3, also exerts potent anti-tumor and anti-metastasis activity.
Nifuroxazide is an effective inhibitor of STAT3, also exerts potent anti-tumor and anti-metastasis activity.
Specifica
Materiale o nome chimico Nifuroxazide
CAS 965-52-6
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C12H9N3O5
Quantità 500 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 155 mg/mL (563.19 mM)
SMILES O=C(N/N=C/C1=CC=C([N+]([O-])=O)O1)C2=CC=C(O)C=C2
Molecular Weight (g/mol) 275.22
Peso formulazione 275.22
Percent Purity 98.51%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.