Learn More
Nigericin sodium salt, MedChemExpress
Codice prodotto. 16452566
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16452566
Marca: Medchem Express HY100381
MedChemExpress Nigericin sodium salt is an antibiotic from Streptomyces hygroscopicus that works by acting as an H+, K+, and Pb2+ ionophore, a NLRP3 activator.
Nigericin sodium salt is an antibiotic from Streptomyces hygroscopicus that works by acting as an H+, K+, and Pb2+ ionophore, a NLRP3 activator.
Specifica
Materiale o nome chimico Nigericin sodium salt
Forma fisica Powder
CAS 28643-80-3
Colore White
Quantità 25 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C40H67NaO11
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Informazioni di solubilità Ethanol : ≥ 50 mg/mL (66.94 mM)
SMILES C[C@H]1[C@](O[C@@H]2C[C@](CC[C@@H]3C)([H])O[C@@]3([H])[C@@H](C)C(O[Na])=O)([C@@H]([C@H](OC)C2)C)O[C@](C)([C@@]4([H])O[C@@](C)([C@@]5([H])O[C@@]([C@]([C@@H](C[C@@H]6C)C)([H])O[C@]6(O)CO)([H])C[C@H]5C)CC4)C1
Molecular Weight (g/mol) 746.94
Peso formulazione 746.94
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.