Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nigrosine, pure, water soluble, high purity biological stain
Codice prodotto. p-3756479 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 10511641
Marca: Thermo Scientific Chemicals 189480250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
CAS: 8005-03-6 | C22H14N6Na2O9S2 | 616.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 8005-03-6
Formula molecolare C22H14N6Na2O9S2
Molecular Weight (g/mol) 616.49
Numero MDL MFCD00044681
InChI Key HKBVRFLHNUEVRO-HMDKGIQMSA-L
Sinonimo Acid Black 2, C.I. 50420
PubChem CID 44134531
IUPAC Name disodium;4-amino-3-[(4-nitrophenyl)diazenyl]-5-oxo-6-(phenylhydrazinylidene)naphthalene-2,7-disulfonate
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=CC3=CC(=C(C(=C3C2=O)N)N=NC4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Nigrosine
Nota nome Water soluble, Pure
Beilstein 12, 130
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble.
Spettro a infrarossi Authentic
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Spettrometria UV Complies
Colore Black
Quantità 25 g
Forma fisica Crystalline Powder