Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nile Blue A, pure, certified
Codice prodotto. p-3756579 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 10791822
Marca: Thermo Scientific Chemicals 415690100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3625-57-8 | C40H40N6O6S | 732.84 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3625-57-8
Formula molecolare C40H40N6O6S
Molecular Weight (g/mol) 732.84
Numero MDL MFCD00064529
InChI Key QIRDPEPUXNCOLD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Nile blue sulfate, C.I. 51180
PubChem CID 19256
IUPAC Name [9-(diethylamino)benzo[a]phenoxazin-5-ylidene]azanium;sulfate
SMILES CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C4=CC=CC=C4C(=[NH2+])C=C3O2.CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)N=C3C4=CC=CC=C4C(=[NH2+])C=C3O2.[O-]S(=O)(=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico Nile Blue A
Nota nome Pure
Rapporto di assorbimento 1.01 to 1.16
Contenuto di colorante 70% min.
Beilstein 27, 404
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 635 to 646nm
Peso formulazione 732.87
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
Colore Black to Green
Quantità 10 g
Forma fisica Powder