Learn More
MedChemExpress Nile Red
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
50mg
Descrizione
Nile Red is intensely fluorescent in all organic solvents and the fluorescence colors range from golden yellow to deep red.
Specifica
Specifica
| Content And Storage | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Product Type | Dye Reagents |
| Quantità | 50 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| CAS | 7385-67-3 |
| Peso molecolare | 318.37 g/mol |
| Sinonimo | Nile Blue A oxazone ∣ Phenoxazone 9 |
| Bersaglio | HBV |
| Solubilità | DMSO : ≥ 50 mg/mL (157.05 mM) ∣ H2O : 0.1 mg/mL (0.31 mM; Need ultrasonic) |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.