Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nile Red, 99%, pure
Codice prodotto. p-172452 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100mg
1g
Codice prodotto. 10464311
Marca: Thermo Scientific Chemicals 415711000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7385-67-3 | C20H18N2O2 | 318.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7385-67-3
Formula molecolare C20H18N2O2
Molecular Weight (g/mol) 318.38
Numero MDL MFCD00011639
InChI Key VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Nile blue A oxazone
PubChem CID 65182
ChEBI CHEBI:52169
SMILES CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C(OC2=C1)=CC(=O)C1=CC=CC=C31
Specifica
Materiale o nome chimico Nile Red
Punto di fusione 203.0°C to 205.0°C
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 99%
Beilstein 27, II, 468
Indice di Merck 15, 6628
Informazioni di solubilità Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, acetonitrile, chloroform, thf,, ethanol, dmso, cs2, benzene, nitrobenzene, pyridin, e, hexane, diethyl ether
Spettro a infrarossi Authentic
IUPAC Name 9-(diethylamino)benzo[a]phenoxazin-5-one
Peso formulazione 318.38
Percent Purity 99%
Grado Pure
Imballaggio Glass bottle
UV_Vis 98.5% min.
Spettrometria UV Complies
Colore Maroon to Red
Quantità 100 mg
Forma fisica Powder