Learn More
Fisherbrand™ NiMH Battery Set for Accumax Pipette Controllers
Codice prodotto. 15800053 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
:
NiMH batteries
Codice prodotto. 15800053
Provided in a set of two batteries.
  • Long lasting
  • Cadmium-free
  • For use with the Accumax Pipette Controller
  • Aids in fast and accurate pipetting
  • Provides eight hours of continuous use per charge
Specifica
Tipo NiMH Battery Set
Da utilizzare con (applicazione) Pipetting
Da utilizzare con (apparecchiatura) Accumax Pipette Controller
Quantità 2/Pk.