Learn More
Cole-Parmer™ Nine-Position Stirrer
Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità:
40 lb.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Unique U-shaped magnet holds stir bar tightly
- Corrosion-resistant ceramic construction
- Stepless speed control provides smooth stirring action to 1500rpm
- These multi-position stirrers offer more versatility than single-position stirrers
- Available with up to nine stirring positions
- Includes 6 ft. cord and plug
Specifica
Specifica
| Speed | 100 to 1500 rpm |
| Posizioni di agitazione | 9 |
| Materiale piastra superiore | Ceramic |
| Capacità | 40 lb. |
| Tensione | 230 VAC |
| Altezza (sistema imperiale) | 4.5 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 11.43 cm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 17.5 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 44.45 cm |
| Top Plate Length (English) | 12 in. |
| Vedi altri risultati |