Learn More
Cole-Parmer™ Nine-Position Stirring Hot Plate
Codice prodotto. 15560492 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Materiale piastra superiore:
Ceramica
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15560492
Marca: Cole-Parmer™ 5145073
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Nine-Position Stirring Hot Plate offers more versatility than single-position units. Each stirring position is individually controlled so you can perform different mixing applications simultaneously.
  • Each stirring position is individually controlled to perform different mixing applications at the same time
    • Front panel controls are positioned to prevent you from touching the hot plate
Specifica
Materiale piastra superiore Ceramica
Tensione 120 V
Include 6 ft. Cord with Plug
Lunghezza (sistema imperiale) 17.5 in.
Altezza (sistema metrico) 11.43 cm
Temperatura (sistema metrico) 100°C to 450°C
Temperatura (sistema imperiale) 212°F to 845°F
Altezza (sistema imperiale) 4.5 in.
Frequenza 60 Hz
Larghezza (sistema metrico) 30.48 cm
Amperaggio 12 amp
Lunghezza (sistema metrico) 44.45 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Tipo Stirring Hotplate
Carico campione max 40 lb.
N. di posizioni Multiple
Dimensioni contenitore max 0.4 L
Speed 100 to 1500 rpm