Learn More
Niobium Foil, 0.025 ± 0.015mm (0.001 ± 0.0006in) thick, 0.998, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11381328
Click to view available options
Quantità:
20 x 20 cm
20 x 100 cm
20 x 500 cm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11381328
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010263.CU
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Form: Approx.8.6g/20 x 20cm
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3-1-7440
Formula molecolare Nb
Molecular Weight (g/mol) 92.91
Numero MDL MFCD00011126
InChI Key GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC Name niobium
SMILES [Nb]
Specifica
Materiale o nome chimico Niobium
Colore Silver to Gray
Aspetto Silver gray foil
Quantità 20 x 20 cm
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.80%
Forma Foil