Learn More
Niobium(IV) oxide, 99+% (metals basis)
Codice prodotto. p-4408141
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11493810
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 089692.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 12034-59-2 | NbO2 | 124.90 g/mol
Niobium(IV) oxide is used as a reducing agent, which reduces carbon dioxide and sulfur dioxide to carbon and sulfur respectively. It finds application in dielectric material for electronic capacitors. It is also used for manufacturing metal niobium metal, in optical glass and in electronic industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12034-59-2
Formula molecolare NbO2
Molecular Weight (g/mol) 124.90
Numero MDL MFCD00016242
InChI Key HFLAMWCKUFHSAZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo niobium dioxide, niobium iv oxide, niobium oxide, columbium dioxide, niobium iv oxide trace metals basis, niobium iv oxide trace metals basis 10g
PubChem CID 82839
IUPAC Name dioxoniobium
SMILES O=[Nb]=O
Specifica
Materiale o nome chimico Niobium(IV) oxide
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio >99% (metals basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 124.91
Densità 5.9 g/mL