Learn More
Niobium nitride
Codice prodotto. p-7048936
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11336518
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012146.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 24621-21-4 | NNb | 106.913 g/mol
Niobium nitride is used as superconductor. Used in absorbing anti-reflective coatings. It used to produce arc-welding rods and in steel. 
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24621-21-4
Formula molecolare NNb
Molecular Weight (g/mol) 106.913
Numero MDL MFCD00016239
InChI Key CFJRGWXELQQLSA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo niobium nitride, niobium nitride nbn, columbium nitride, niobiumylidyneamine, niobium nitride 10g
PubChem CID 90560
IUPAC Name azanylidyneniobium
SMILES N#[Nb]
Specifica
Materiale o nome chimico Niobium nitride
Punto di fusione 2573°C
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 106.92
Odore Odorless
Densità 8.40 g/mL