Learn More
Niobium silicide, 99.85% (metals basis)
Codice prodotto. 11372188
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
Codice prodotto. 11372188
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013100.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 12034-80-9 | NbSi2 | 149.076 g/mol
Niobium silicide is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12034-80-9
Formula molecolare NbSi2
Molecular Weight (g/mol) 149.076
Numero MDL MFCD00151537
InChI Key GXAAOBARRLPQRY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo niobium silicide, niobium disilicide, bis $l^ 2, columbium silicide,
PubChem CID 6336884
IUPAC Name bis($l^{2}-silanylidene)niobium
SMILES [Si]=[Nb]=[Si]
Specifica
Materiale o nome chimico Niobium silicide
Punto di fusione 1950°C
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Intervallo percentuale saggio 99.85% (metals basis)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 149.08
Aspetto Powder
Densità 5.7