Learn More
Niobium sputtering target, 76.2mm (3.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick, 99.95% (metals basis including Ta), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15474815
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15474815
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040884.KS
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Niobium sputtering target
Nota nome 76.2mm (3.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
CAS 3-1-7440
Quantità 1 Ea.
Odore Odorless
Note percentuale saggio (metals basis excluding Ta)
Formula molecolare Nb
Numero MDL MFCD00011126
Sinonimo columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
InChI Key GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Nb]
IUPAC Name niobium
Molecular Weight (g/mol) 92.91
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
Percent Purity 99.95%