Learn More
Niobium(V) ethoxide, 99.9%, (trace metal basis)
Codice prodotto. p-3776981 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
50g
5g
Codice prodotto. 10145900
Marca: Thermo Scientific Acros 316880050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3236-82-6 | C10H25NbO5 | 318.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3236-82-6
Formula molecolare C10H25NbO5
Molecular Weight (g/mol) 318.21
Numero MDL MFCD00015122
InChI Key ZTILUDNICMILKJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo niobium ethoxide, niobium 5+ ethanolate, ethanol, niobium 5+ salt, niobium 5+ ion pentakis ethoxide, pentaethoxyniobium, niobium pentaethoxide, ethanol, niobium 5+ salt 5:1, acmc-1cmht, niobium v pentaethoxide, ethanolate; niobium 5+
PubChem CID 160675
SMILES CCO[Nb](OCC)(OCC)(OCC)OCC
Specifica
Punti di ebollizione 140.0°C to 142.0°C (0.1mmHg)
Materiale o nome chimico Niobium(V) ethoxide
Punto di fusione 6.0°C
CAS min. % 99.9
CAS max % 100.0
Forma fisica Liquid
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Formula lineare Nb(OC2H5)5
Punto d'infiammabilità 36°C
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts
IUPAC Name pentaethoxyniobium
Peso formulazione 318.21
Percent Purity 99.9%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 1.268
Densità 1.2680g/mL
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Niobium(V) ethoxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.