Learn More
Niobium(V) fluoride, 99%
Codice prodotto. 11304959
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 11304959
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 087221.09
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7783-68-8 | F5Nb | 187.90 g/mol
Niobium(V) fluoride is used as a starting material to prepare other niobium compounds. It acts as an intermediate during the recovery of niobium metal.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7783-68-8
Formula molecolare F5Nb
Molecular Weight (g/mol) 187.90
Numero MDL MFCD00011129
InChI Key AOLPZAHRYHXPLR-UHFFFAOYSA-I
Sinonimo Niobium pentafluoride
IUPAC Name niobium(5+) pentafluoride
SMILES [F-].[F-].[F-].[F-].[F-].[Nb+5]
Specifica
Punti di ebollizione ∼230°C
Materiale o nome chimico Niobium (V) fluoride
Punto di fusione 80°C
Colore White to Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,6558
Informazioni di solubilità Hydrolyzes in water,alcohol,and caustic solutions; Sparingly soluble in CS2,chloroform; Forms complexes with Lewis basesSlightly soluble in carbon disulfide and chloroform.
Peso formulazione 187.91
Percent Purity 99%
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 3.92 g/mL