Learn More
Niobium(V) oxide, 99.99%, (trace metal basis)
Codice prodotto. p-3776979 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Codice prodotto. 10785853
Marca: Thermo Scientific Acros 193630100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1313-96-8 | Nb2O5 | 265.81 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1313-96-8
Formula molecolare Nb2O5
Molecular Weight (g/mol) 265.81
Numero MDL MFCD00011128
InChI Key ZKATWMILCYLAPD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo niobium oxide, niobium v oxide, niobium pentoxide, diniobium pentaoxide, niobia, niobium pentaoxide, diniobium pentoxide, niobium 5+ oxide, nobum oxde
PubChem CID 123105
SMILES O=[Nb](=O)O[Nb](=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Niobium(V) oxide
Punto di fusione 1520.0°C
Colore White
CAS min. % 99.95
CAS max % 100.0
Forma fisica Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 99.99%
Formula lineare Nb2O5
Indice di Merck 15, 6645
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hf and hot h2so4, soluble in fused potassium hydrogen sulfate or, carbonates or hydroxides of the alkali metals
IUPAC Name dioxoniobiooxy(dioxo)niobium
Peso formulazione 265.8
Percent Purity 99.99%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 4.47
Densità 4.4700g/mL