Learn More
Niobium wire, 1.0mm (0.04in) dia, 99.8% (metals basis)
Codice prodotto. p-4782032
Click to view available options
Quantità:
1 m
25 m
5 m
Dimensione della confezione:
1m
25m
5m
Codice prodotto. 11311338
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010264.G1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Form: Approx.6.7g/m | CAS: 7440-03-1 | Nb | 92.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-03-1
Formula molecolare Nb
Molecular Weight (g/mol) 92.91
Numero MDL MFCD00011126
InChI Key GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo columbium, element, niobium-93, powder, foil, rod, vn 1, foil, 0.25mm 0.01in thick, columbio, niobio
PubChem CID 23936
ChEBI CHEBI:33344
IUPAC Name niobium
SMILES [Nb]
Specifica
Materiale o nome chimico Niobium
Colore Silver to Gray
Aspetto Silver gray wire
Densità 8.57g/cm3 at 20°C
Quantità 1 m
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.80%
Forma Wire