Learn More
Buerkle™ Nipple with Outer Thread
Codice prodotto. 10558082 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
13.5 mm
18 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10558082
Marca: Buerkle™ 85050012
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from polypropylene.
  • Polypropylene construction
  • Autoclavable to 121°C
  • Safe for use with foodstuffs
  • Supplied in packs of 10
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EU Foodstuffs
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polypropylene
Dimensioni filo 1/2 in.
Larghezza (sistema metrico) 13.5 mm
Product Type Nipple Outer Thread