Learn More
Ansell Nipro GAMMEX™ Latex Surgical Undergloves
Codice prodotto. 17823722
Click to view available options
Size:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Dimensione della confezione:
50 paia
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.
Codice prodotto. 17823722
Marca: Ansell 330050090
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
This product contains natural rubber latex, which may cause allergic reactions.
These latex, powder-free surgical undergloves enable effortless double gloving and help keep the skin moist and supple in healthcare settings.
  • ASTM D6978 certified
  • Contains glycerol and dimethicone as moisturizing agents to help retain moisture and rehydrate skin
  • Made with Ansell's unique anatomic formers to enhance comfort and fit to help reduce hand fatigue
  • Green colored, smooth and with micro-textured external finish for double gloving and easy identification of a glove breach
  • DERMASHIELD™ Technology internal coating, together with the built-in moisturizer, facilitates dry and damp donning as well as intra-operative changes
  • For use in chemotherapy and healthcare applications
Tekniske data
Certificazione/Conformità ASTM D6978
Certifications/Compliance (Europe) EN 16523-1, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016, AS/NZS 4179
Accelerator Free No
Applicazioni Healthcare
AQL 0.65
Colore Green
Monouso Single-use
Finitura esterna Partially Textured
Finger Thickness (English) 9.06 ±0.79 mil
Finger Thickness (Metric) 0.23 ±0.02 mm
Hand Specific
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free No
Materiale Latex
Palm Thickness (English) 8.27 ±0.79 mil
Palm Thickness (Metric) 0.21 ±0.02 mm
Powdered Powder Free
Size 9
Sterilità Sterile
Spessore (sistema imperiale) 8.27 ±0.79 mil
Spessore (sistema metrico) 0.21 ±0.02 mm
Modello GAMMEX-330050
Lunghezza (sistema imperiale) 11.4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.