Learn More
Niraparib (R-enantiomer), MedChemExpress
Codice prodotto. 16434078
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 16434078
Marca: Medchem Express HY10619D
MedChemExpress Niraparib R-enantiomer (MK-4827 R-enantiomer) is an excellent PARP1 inhibitor with IC50 of 2.4 nM.
Niraparib R-enantiomer (MK-4827 R-enantiomer) is an excellent PARP1 inhibitor with IC50 of 2.4 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico Niraparib (R-enantiomer)
CAS 1038915-58-0
Colore Light Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H20N4O
Quantità 10 mg
Sinonimo MK 4827 (R-enantiomer)
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 32 mg/mL (99.88 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CC2=CN(C3=CC=C([C@@H]4CNCCC4)C=C3)N=C12)N
Molecular Weight (g/mol) 320.39
Peso formulazione 320.39
Percent Purity 98.58%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.