Learn More
Nitazoxanide-d4, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200101023
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
5mg
Codice prodotto. 16470828
Marca: Medchem Express HYB0217S
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Nitazoxanide D4 (NTZ D4) is the deuterium labeled Nitazoxanide, which is an antiprotozoal agent.
Nitazoxanide D4 (NTZ D4) is the deuterium labeled Nitazoxanide, which is an antiprotozoal agent.
Specifica
Materiale o nome chimico Nitazoxanide-d4
CAS 1246819-17-9
Note sul grado di purezza Research
Forma fisica Solid
Formula molecolare C12H5D4N3O5S
Colore Off-White
Sinonimo NTZ-d4 NSC-697855-d4
SMILES O=C(NC1=NC=C([N+]([O-])=O)S1)C2=C(OC(C)=O)C([2H])=C([2H])C([2H])=C2[2H]
Molecular Weight (g/mol) 311.31
Quantità 5 mg
Peso formulazione 311.31
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.