Learn More
Hach Lange™ Test del nitrato in cuvetta
Click to view available options
Range:
5 to 35mg/L NO3-N
Da 0.23 a 13.5 mg/l NO3-N
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
Descrizione
- For use with DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000 instruments
- ISO 7890-1-2-1986, DIN 38405 D9-2 certifications
- Shelf life of 23 months from production date
- Storage conditions of 15 - 25 °C
- Measuring ranges of 0.23 - 13.5 mg/L NO3-N and 1.0 - 60.0 mg/L NO3
- Precise and reliable measurement values
- Convenient and error-free dosing of the reagents
Specifica
Specifica
| N. di test | 25 |
| Range | 5 to 35mg/L NO3-N |
| Requisiti di stoccaggio | 15°C to 25°C |
| Metodo test | 2.6-Dimethylphenol |
| Tipo | Nitrate Cuvette Test |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Nitrat/Nitrate, Sample cuvette
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Liquido infiammabile Categoria 3
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Sulphuric acid, Phosphoric acid, isopropyl alcohol, 2, 6-xylenol, isopentyl acetate