Learn More
Nitrate Standard Solution Concentrate, 2ppm, Reagecon™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12832503 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Codice prodotto. 12832503
Marca: Reagecon 5002102C