Learn More
Nitric Acid, 30% VP, Chem-Lab
Codice prodotto. 11979232
Click to view available options
Quantità:
1 L
Dimensione della confezione:
1L
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11979232
Marca: Chem-Lab CL02.1908.1000
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Used as the primary reagent for nitration and for trace analysis. Nitric Acid, 30% VP, Chem-Lab is a highly corrosive mineral acid. It is intended for laboratory use and TMAR. Appearance of a yellowish tinge in the container has no impact on product quality.
The main industrial use of nitric acid is for the production of fertilizers. Nitric acid is neutralized with ammonia to give ammonium nitrate. The other main applications are for the production of explosives, nylon precursors, and specialty organic compounds.
Specifica
pH <1
Colore Colorless
CAS 7697-37-2
Concentrazione 386mL HNO3 65% per 1L H2O
Densità 1.21g/mL
Odore Odourless
Quantità 1 L
Formula molecolare HNO3
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00011349
Sinonimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Informazioni di solubilità Soluble in Water
InChI Key GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
IUPAC Name acido nitrico
Molecular Weight (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
Peso formulazione 63.01g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nitric acid 30 weight % v.p.
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid