Learn More
Nitric Acid 53%, Extra Pure, SLR, d=1.33, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10447322 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 L
Imballaggio:
Flacone in plastica HDPE
Dimensione della confezione:
5L
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10447322
Marca: Fisher Chemical N/2170/PB21
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Specifica
pH 1
CAS 7697-37-2
Punto di fusione -42°C
Punti di ebollizione 122°C
Imballaggio Flacone in plastica HDPE
Pressione del vapore 0.94kPa at 20°C
Quantità 5 L
Formula molecolare HNO3
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00011349
Sinonimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
InChI Key GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
IUPAC Name acido nitrico
Molecular Weight (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nitric acid, 20-64%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.