Learn More
Nitric acid, ACS, 68.0-70.0%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15421327
Click to view available options
Quantità:
3178 g
6 x 3178 g
Dimensione della confezione:
1kg
Pezzo
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15421327
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 033260.V#
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Main commercial usage of Nitric acid, ACS, 68.0-70.0% is in the production of fertilizers and reagent for nitration. It is used in the applications for the production of explosives, nylon precursors and specialty organic compounds. Nitric acid is indirectly used as an oxidizer in liquid-fueled rockets for determining trace level metals in solutions. It is used as a chemical doping agent for organic semiconductors and in purification processes for raw carbon nanotubes, artificially age pine and maple.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7697-37-2
Formula molecolare HNO3
Molecular Weight (g/mol) 63.01
Numero MDL MFCD00011349
InChI Key GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC Name acido nitrico
SMILES O[N+]([O-])=O
Specifica
Aspetto Colorless to pale yellow liquid
Materiale o nome chimico Nitric acid
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 121°C
Densità 1.41 g/cm3 (at 20°C)
Odore Pungent
Pressione del vapore 23 hPa (17 mm Hg) (at 20°C)
Intervallo percentuale saggio 68.0 to 70.0%
Quantità 3178 g
Forma fisica Liquid
Sinonimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Informazioni di solubilità Miscible with water and ether.
Peso formulazione 63.01
Grado ACS
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nitric acid, 68.0-70.0%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Liquido comburente Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitric acid