Learn More
Nitric Acid, BAKER INSTRA-ANALYZED Plus, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15584055 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
Dimensione della confezione:
2.50L
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 15584055
Marca: JT Baker 9368.2500
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Acids for critical trace metal analysis. Quality is assured for up to 64 trace metals tested to very low parts-per-billion (ppb) levels.
Acids are analyzed for up to 64 metals in the low parts-per-billion (ppb) range, ensuring low background interference for conduct critical trace metal analysis.
Specifica
Materiale o nome chimico Nitric Acid
CAS 7697-37-2
Punto di fusione -41.6°C
Punti di ebollizione 83°C
Odore Pungent
Intervallo percentuale saggio 67 to 69 %
Quantità 2.5 L
Formula molecolare HNO3
Forma fisica Liquid
Numero MDL MFCD00011349
Numero UN 2031
Sinonimo hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Informazioni di solubilità Fully miscible with Water
InChI Key GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
IUPAC Name acido nitrico
Molecular Weight (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107